Learn More
3-Fluoro-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11495137
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1978-37-6
Formule moléculaire C7H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 125.146
Numéro MDL MFCD02683095
Clé InChI FHYDHJXZZQCXOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-fluoroaniline, 3-fluoro-n-methylbenzenamine, 3-fluoro-n-methylanilin, n-methyl-m-fluoroaniline, acmc-209xf6, ksc497i4f, 3-fluoro-phenyl-methyl-amine, 3-fluoro-n-methylaniline, benzenamine, 3-fluoro-n-methyl
CID PubChem 2759011
Nom IUPAC 3-fluoro-N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC(=CC=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-N-methylaniline
Densité 1.11
Point d’ébullition 94°C (19 mmHg)
Point d’éclair 86°C (187°F)
Odeur Characteristic
Quantité 10 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté 97%