Learn More
3-fluoro-DL-valine, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11328246
3-fluoro-DL-valine, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328246
100 mg
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Code produit. 11328246
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L15334.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 43163-94-6
Formule moléculaire C5H10FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.14
Numéro MDL MFCD00077549
Clé InChI ZFUKCHCGMBNYHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-dl-valine, 3-fluorovaline, acmc-1cue2
CID PubChem 338887
Nom IUPAC 2-amino-3-fluoro-3-acide méthylbutanoïque
SMILES CC(C)(F)C(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-DL-valine
Point de fusion ∽250°C (decomposition)
Beilstein 2350377
Quantité 100 mg
Poids de la formule 135.14
Pourcentage de pureté 94%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10121534 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2024 Catalog NumberL15334.MC
Numéro de lotG02U006 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL15334.MC
Numéro de lot10121534 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL15334.MC
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3-fluoro-DL-valine, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >