Learn More
3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)ester pinacol de lʼacide benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Les esters de boronate sont stables dans l’air et la chromatographie et conviennent à l’étude spectroscopique. La réaction de couplage croisé de Souzuki-Miyaura peut être utilisée avec les esters de boronate.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Les esters de boronate sont stables dans l’air et la chromatographie et conviennent à l’étude spectroscopique. La réaction de couplage croisé de Souzuki-Miyaura peut être utilisée avec les esters de boronate.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 307.17 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)ester pinacol de lʼacide benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu