Learn More
3-(Éthylcarbamoyl)acide benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15479437
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850567-21-4
Formule moléculaire C9H12BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.01
Numéro MDL MFCD04115689
Clé InChI WMMRKCBSJZVRRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-n-ethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-n-ethylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-ethylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-ethylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-ethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-n-ethylaminocarboyl phenylboronic acid, boronic acid,b-3-ethylamino carbonyl phenyl, acmc-209q0a, 3-ethylcarbamoyl benzeneboronic acid
CID PubChem 3607123
Nom IUPAC acide [3-(éthylcarbamoyl)phényl]boronique
SMILES CCNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Ethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 106°C to 116°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 193.01
Pourcentage de pureté 97%