Learn More
3-Éthyle-4-méthyl-3-pyrroline-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one is used as an intermediate for the manufacture of medicines. It is used for the preparation of Glimepiride (G410150), and its intermediates and as antidiabetic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-éthyl-4-méthyl-3-pyrroline-2-one est utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de médicaments. Il est utilisé pour la préparation du Glimépiride (G410150) et de ses intermédiaires et comme agents antidiabétiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 3-éthyl-4-méthyl-3-pyrroline-2-one est utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de médicaments. Il est utilisé pour la préparation du Glimépiride (G410150) et de ses intermédiaires et comme agents antidiabétiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one |
Point de fusion | 100°C to 104°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Nom IUPAC | 4-ethyl-3-methyl-1,2-dihydropyrrol-5-one |
Poids de la formule | 125.17 |
Pourcentage de pureté | 98% |