Learn More
Iodure de 3-(éthoxycarbonyl)phénylzinc, solution 0,5 M en THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide |
| Note relative au nom | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 282727-18-8 |
| Densité | 0.991 |
| Formule moléculaire | C9H9IO2Zn |
| Numéro MDL | MFCD00671981 |
| Quantité | 50 mL |
| Numéro UN | UN3399 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Synonyme | zinc 2+ ion 3-ethoxycarbonyl benzen-1-ide iodide |
| Afficher plus |