Learn More
Acide 3-éthoxy-4-méthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404487
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2651-55-0
Formule moléculaire C10H11O4
Poids moléculaire (g/mol) 195.20
Numéro MDL MFCD00276591
Clé InChI DMSAIFTWQMXOBE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzoic acid,3-ethoxy-4-methoxy, maybridge1_005010, 3-ethoxy-4-methoxybenzoicacid, acmc-1cqm3
CID PubChem 2822957
Nom IUPAC Acide 3-éthoxy-4-méthoxybenzoïque
SMILES CCOC1=CC(=CC=C1OC)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid
Point de fusion 156°C to 160°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 98%