Learn More
3-Diméthylaminopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10167693
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour en métal
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-55-7
Formule moléculaire C5H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00008216
Clé InChI IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
CID PubChem 7993
Nom IUPAC N’,N’-diméthylpropane-1,3-diamine
SMILES CN(C)CCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylaminopropylamine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -60.0°C
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 133.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Tambour en métal
Formule linéaire (CH3)2N(CH2)3NH2
Indice de réfraction 1.4340 to 1.4360
Quantité 5 L
Beilstein 04, III, 554
Fieser 01,274
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosité 1.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Dimethylaminopropylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.