Learn More
3-Diméthylamino-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11425163
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3-Diméthylamino-1-propanol, est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le Dyestuff.
Solubilité
Il est miscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3179-63-3
Formule moléculaire C5H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 103.17
Numéro MDL MFCD00002945
Clé InChI PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol
CID PubChem 76646
Nom IUPAC 3-(diméthylamino)propan-1-ol
SMILES CN(C)CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylamino-1-propanol
Point de fusion -35°C
Densité 0.88
Point d’ébullition 162°C to 164°C
Point d’éclair 54°C (129°F)
Formule linéaire (CH3)2N(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.436
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2734
Beilstein 1732032
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité It is miscible with water.
Poids de la formule 103.16
Pourcentage de pureté 99%