Learn More
3-Diméthylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3-Diméthylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Le 3-Diméthylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione |
Point de fusion | 175°C to 177°C |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 178.31 |
Pourcentage de pureté | 97% |