Learn More
3-Diéthylamino-1-propyne, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
53.40€ - 204.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4079-68-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H13N |
Poids moléculaire (g/mol) | 111.188 |
Numéro MDL | MFCD00039881 |
Clé InChI | JZJXKEWVUBVOEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-diethylamino-2-propyne, diethylpropargylamine, 2-propyn-1-amine, n,n-diethyl, n,n-diethylpropargylamine, n,n-diethyl-2-propynylamine, 3-diethylamino propyne, 3-diethylamino-1-propyne, 3-n,n-diethylamino propyne, 1-n,n-diethylamino-2-propyne, 2-propynylamine, n,n-diethyl |
CID PubChem | 20010 |
Nom IUPAC | N,N-diéthylprop-2-yn-1-amine |
SMILES | CCN(CC)CC#C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11388685
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12237.06 |
5 g |
53.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11398685
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12237.14 |
25 g |
204.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Diethylamino-1-propyne is used as functional leveling agent, brightener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications3-Le diéthylamino-1-propyne est utilisé comme agent de mise à niveau fonctionnel, plus brillant.
Solubilité
Soluble dans l’acide. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec la chaleur, la lumière, le dioxyde de carbone, les poudres de métaux lourds. Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans l‘obscurité. Stocker sous gaz inerte sec.
Identifiants chimiques
4079-68-9 | |
111.188 | |
JZJXKEWVUBVOEH-UHFFFAOYSA-N | |
20010 | |
CCN(CC)CC#C |
C7H13N | |
MFCD00039881 | |
1-diethylamino-2-propyne, diethylpropargylamine, 2-propyn-1-amine, n,n-diethyl, n,n-diethylpropargylamine, n,n-diethyl-2-propynylamine, 3-diethylamino propyne, 3-diethylamino-1-propyne, 3-n,n-diethylamino propyne, 1-n,n-diethylamino-2-propyne, 2-propynylamine, n,n-diethyl | |
N,N-diéthylprop-2-yn-1-amine |
Spécification
3-Diethylamino-1-propyne | |
0.804 | |
20°C (68°F) | |
C7H13N | |
1.4305 | |
UN2733 | |
Air and light sensitive | |
Soluble in acid. Insoluble in water. | |
CCN(CC)CC#C | |
111.188 | |
111.19 |
4079-68-9 | |
119°C to 120°C | |
Amine-like | |
(CH3CH2)2NCH2C≡CH | |
MFCD00039881 | |
1098468 | |
1-diethylamino-2-propyne, diethylpropargylamine, 2-propyn-1-amine, n,n-diethyl, n,n-diethylpropargylamine, n,n-diethyl-2-propynylamine, 3-diethylamino propyne, 3-diethylamino-1-propyne, 3-n,n-diethylamino propyne, 1-n,n-diethylamino-2-propyne, 2-propynylamine, n,n-diethyl | |
JZJXKEWVUBVOEH-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diéthylprop-2-yn-1-amine | |
20010 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H311-H314-H318-H302-H332
Liquides et vapeurs très inflammables.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 223-804-5
missing translation for 'rtecsNumber' : UK5775000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only