Learn More
3-(Cyclopentylcarbamoyl)acide benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
42.50€ - 145.00€
Identifiants chimiques
CAS 850567-24-7
Formule moléculaire C12H16BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 233.074
Numéro MDL MFCD04115695
Clé InChI KIOBFDGZJVJNBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyclopentylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylaminocarbonyl benzeneboronic acid, pubchem16391, acmc-209q0d, 3-cyclopentylcarbamoyl benzeneboronic acid, n-cyclopentyl-3-boronobenzamide
CID PubChem 3775808
Nom IUPAC Acide [3-(cyclopentylcarbamoyl) phényl] boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC2CCCC2)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15440406
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53125.MD
250 mg
N/A
15479887
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53125.03
1 g
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
850567-24-7
233.074
KIOBFDGZJVJNBP-UHFFFAOYSA-N
3775808
B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC2CCCC2)(O)O
C12H16BNO3
MFCD04115695
3-cyclopentylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylaminocarbonyl benzeneboronic acid, pubchem16391, acmc-209q0d, 3-cyclopentylcarbamoyl benzeneboronic acid, n-cyclopentyl-3-boronobenzamide
Acide [3-(cyclopentylcarbamoyl) phényl] boronique
Spécification
3-(Cyclopentylcarbamoyl)benzeneboronic acid
C12H16BNO3
3-cyclopentylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylaminocarbonyl benzeneboronic acid, pubchem16391, acmc-209q0d, 3-cyclopentylcarbamoyl benzeneboronic acid, n-cyclopentyl-3-boronobenzamide
B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC2CCCC2)(O)O
233.074
233.07
850567-24-7
MFCD04115695
KIOBFDGZJVJNBP-UHFFFAOYSA-N
Acide [3-(cyclopentylcarbamoyl) phényl] boronique
3775808
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante