Learn More
3-(Cyclopentylcarbamoyl)acide benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15440406
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15440406
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53125.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850567-24-7
Formule moléculaire C12H16BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 233.074
Numéro MDL MFCD04115695
Clé InChI KIOBFDGZJVJNBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyclopentylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylaminocarbonyl benzeneboronic acid, pubchem16391, acmc-209q0d, 3-cyclopentylcarbamoyl benzeneboronic acid, n-cyclopentyl-3-boronobenzamide
CID PubChem 3775808
Nom IUPAC Acide [3-(cyclopentylcarbamoyl) phényl] boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC2CCCC2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Cyclopentylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 233.07
Pourcentage de pureté 98%