Learn More
3-Cyanopropyltrichlorosilane, 97%, ACROS Organics™
Code produit. 10511141
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Glass bottle
Identifiants chimiques
CAS 1071-27-8
Formule moléculaire C4H6Cl3NSi
Poids moléculaire (g/mol) 202.534
Clé InChI HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanopropyltrichlorosilane, butanenitrile, 4-trichlorosilyl, 4-trichlorosilyl butyronitrile, 4-cyanobutyltrichlorosilane, butyronitrile, 4-trichlorosilyl, trichloro 3-cyanopropyl silane, trichlor-3-kyanpropylsilan, silane, trichloro 3-cyanopropyl, unii-05m8iu15r8, gamma-cyanopropyltrichlorosilane
CID PubChem 14063
Nom IUPAC 4-trichlorosilylbutanenitrile
SMILES C(CC#N)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanopropyltrichlorosilane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Colorless
Densité 1.3000g/mL
Point d’ébullition 237.0°C to 238.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Glass bottle
Formule linéaire CN(CH2)3Si(Cl)3
Indice de réfraction 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589nm)
Quantité 25 mL
Poids de la formule 202.54
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquid