Learn More
3-Cyano-6-méthyl-2-pyridone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
3-Cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinone is a reactant used in the synthesis of Milrinone (M344680), a selective phosphodiesterase inhibitor with vasodilating and positive inotropic activity. 3-It has also been used in the preparation of the N3-pyridyl thiamine, a potent in vitro thiamine antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinone est un réactif utilisé dans la synthèse de la milrinone (M344680), un inhibiteur sélectif de la phosphodiestérase avec une activité vasodilatante et une activité inotrope positive. 3-Il a également été utilisé dans la préparation de la thiamine N3′-pyridyl, un puissant antagoniste de la thiamine in vitro.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C, 2,38 g/L.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Le 3-cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinone est un réactif utilisé dans la synthèse de la milrinone (M344680), un inhibiteur sélectif de la phosphodiestérase avec une activité vasodilatante et une activité inotrope positive. 3-Il a également été utilisé dans la préparation de la thiamine N3′-pyridyl, un puissant antagoniste de la thiamine in vitro.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C, 2,38 g/L.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Cyano-6-methyl-2-pyridone |
Point de fusion | ∼298°C (decomposition) |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 120412 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water at 20°C,2.38g/L. |
Poids de la formule | 134.14 |
Pourcentage de pureté | 98% |