Learn More
3-chlorothiophène, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10642522
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 17249-80-8
Formule moléculaire C4H3ClS
Poids moléculaire (g/mol) 118.59
Numéro MDL MFCD00043887
Clé InChI QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h
CID PubChem 87017
Nom IUPAC 3-chlorothiophène
SMILES C1=CSC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorothiophene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2760g/mL
Point d’ébullition 137.0°C to 139.0°C
Point d’éclair 37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5520 to 1.5540
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.276
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.2g/L (20°C).
Poids de la formule 118.59
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide