Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-chlorothiophène-2-boronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15427955
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Code produit. 15427955
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H31951.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorothiophene-2-boronic acid pinacol ester
CAS 1040281-97-7
Formule moléculaire C10H14BClO2S
Numéro MDL MFCD09837624
Quantité 250 mg
Synonyme 2-3-chlorothiophen-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-chlorothiophene-2-boronic acid pinacol ester
Clé InChI UAAAZOFUOOBDBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(Cl)C=CS1
Nom IUPAC 2-(3-chlorothiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Poids moléculaire (g/mol) 244.54
CID PubChem 45588127
Poids de la formule 244.55
Pourcentage de pureté 95%