Learn More
3-chloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11405747
3-chloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405747
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11405747
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24316.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
3-Chloropyridine is used as a pharmaceutical intermediate. It can be used to produce 3-chloro-pyridine-1-oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-chloropyridine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique. Elle peut être utilisée pour produire de l’oxyde 1 de 3-chloro-pyridine.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 10 g/l.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-60-8
Formule moléculaire C5H4ClN
Poids moléculaire (g/mol) 113.54
Numéro MDL MFCD00006375
Clé InChI PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine
CID PubChem 12287
Nom IUPAC 3-chloropyridine
SMILES ClC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropyridine
Densité 1.205
Point d’ébullition 147°C to 149°C
Point d’éclair 53°C (127°F)
Indice de réfraction 1.533
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 105744
Informations sur la solubilité Soluble in water 10g/L.
Poids de la formule 113.55
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR26J020 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/06/2023 Catalog NumberB24316.09,B24316.18
Numéro de lot10153168 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24316.09,B24316.18
Numéro de lot10190751 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24316.09,B24316.18
Numéro de lotH4931A Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24316.09,B24316.18
Numéro de lot10164488 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24316.09,B24316.18
Nom du produit
3-chloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >