Learn More
3-chloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10162230
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-60-8
Formule moléculaire C5H4ClN
Poids moléculaire (g/mol) 113.54
Numéro MDL MFCD00006375
Clé InChI PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine
CID PubChem 12287
Nom IUPAC 3-chloropyridine
SMILES ClC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropyridine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 147.0°C to 150.0°C
Point d’éclair 66°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)Cl
Indice de réfraction 1.5310 to 1.5340
Quantité 25 mL
Beilstein 20, 230
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C)
Poids de la formule 113.55
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloropyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.