Learn More
Chlorhydrate de 3-chloropropylamine, 98 % Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15119213
compliance-icons
Chlorhydrate de 3-chloropropylamine, 98 % Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15119213
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 15119213
Marque: Thermo Scientific Acros 162010010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6276-54-6
Formule moléculaire C3H8ClN·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 130.02
Numéro MDL MFCD00012913
Clé InChI IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7bAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 11469095
Nom IUPAC 3-chloropropan-1-amine ; chlorhydrate
SMILES C(CN)CCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropropylamine hydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 148°C to 150°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Ionised Chloride) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire Cl(CH2)3NH2·HCl
Quantité 1 kg
Beilstein 04,148
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble
Poids de la formule 130.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0460337 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2024 Catalog Number162010500,162012500,162010010,16201-25KG
Numéro de lotA0432045 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2024 Catalog Number162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG
Numéro de lotA0453082 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2023 Catalog Number162010500,162012500,162010010
Numéro de lotA0450774 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number162010500,162012500,162010010
Numéro de lotA0400959 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloropropylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Chlorhydrate de 3-chloropropylamine, 98 % Thermo Scientific Chemicals >