Learn More
(3-chloropropyl)triméthoxysilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10051390
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2530-87-2
Formule moléculaire C6H15ClO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 198.72
Numéro MDL MFCD00000997
Clé InChI OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
CID PubChem 62449
Nom IUPAC 3-clloropropyl(triéthoxy)silane
SMILES CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 195°C to 196°C (750.0 mmHg)
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)3Si(CH2)3Cl
Indice de réfraction 1.4190 to 1.421
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 198.72
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • (3-Chloropropyl)trimethoxysilane