Learn More
(3-chloropropyl)trichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11375129
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2550-06-3
Numéro MDL MFCD00013694
Spécification
Point d’ébullition 181°C to 183°C
Nom chimique ou matériau (3-Chloropropyl)trichlorosilane
Quantité 100 g
Formule moléculaire C12H24O4Si4
Formule linéaire Cl(CH2)3SiCl3
Numéro UN UN2987
Beilstein 1737851
Point d’éclair 84°C (183°F)
Synonyme 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethyl, 1,3,5,7-tetravinyl-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethyl-1,3,5,7-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetravinyltetramethylcyclotetrasiloxane, s-tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxane, unii-3nt606t1vk, cyclotetrasiloxane, tetraethenyltetramethyl
Clé InChI VMAWODUEPLAHOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C=C)(C)C=C)(C)C=C)C=C
Nom IUPAC 2,4,6,8-tétrakis(éthényl)-2,4,6,8-tétraméthyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tétraoxatétrasilocane
Poids moléculaire (g/mol) 344.66
CID PubChem 75706
Poids de la formule 211.98
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.4675
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.36