Learn More
Acide 3-chlorobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464223
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11464223
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10876.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 535-80-8 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
A Pseudomonas species which utilized 3-chlorobenzoic acid as a carbon source converted this compound to 3-hydroxybenzoic and 2, 5-dihydroxybenzoic acids. A methanogenic consortium able to use 3-chlorobenzoic acid as its sole energy and carbon source was enriched from anaerobic sewage sludge. A Pseudomonas putida strain 87 capable of assimilating 3-chlorobenzoic acid as a sole source of carbon and energy (3Cba+) was isolated. coupling of 3-chlorobenzoic acid with phenylboronic acid proceeds at room temperature using 0.5 % Pd and at 100°C using 0.1 % Pd to provide the coupled product in 97 % yeild.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Des espèces de Pseudomonas utilisant l’acide 3-chlorobenzoïque comme source de carbone pour transformer ce composé en acides 3-hydroxybenzoïque et 2, 5-dihydroxybenzoïque. Un consortium méthanogène capable d’utiliser l’acide 3-chlorobenzoïque comme seule source d’énergie et de carbone a été enrichi à partir de boues d’épuration anaérobies. Une Souche Pseudomonas putida 87 capable d’assimiler l’acide 3-chlorobenzoïque comme seule source de carbone et d’énergie (3Cba+) a été isolée. Le couplage de l’acide 3-chlorobenzoïque avec l’acide phénylboronique se produit à température ambiante en utilisant 0,5 % Pd et à 100°C en utilisant 0,1 % Pd pour fournir le produit couplé avec un rendement de 97 %.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (0,45 g/L).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 535-80-8
Formule moléculaire C7H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.565
Numéro MDL MFCD00002491
Clé InChI LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992
CID PubChem 447
ChEBI CHEBI:49410
Nom IUPAC Acide 3-chlorobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzoic acid
Point de fusion 154°C to 160°C
Point d’ébullition 274°C to 276°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 907218
Merck Index 14,2123
Informations sur la solubilité Slioghtly soluble in water(0.45g/L ).
Poids de la formule 156.57
Pourcentage de pureté 99%