Learn More
Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10219593 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10219593
Marque: Thermo Scientific Acros 356480250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2888-06-4 | C6H4Cl2O2S | 211.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2888-06-4
Formule moléculaire C6H4Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 211.07
Numéro MDL MFCD00051697
Clé InChI OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorobenzenesulphonyl chloride, 3-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro, m-chlorobenzenesulfonyl chloride, 3-chloro-benzenesulfonyl chloride, 3-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem5076, m-chlorbenzolsulfochlorid, acmc-1cj4b
CID PubChem 17909
Nom IUPAC Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-chlorobenzenesulfonyl chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.4990g/mL
Point d’ébullition 102°C (0.9 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4SO2Cl
Indice de réfraction 1.5670 to 1.569
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.499
Poids de la formule 211.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.