Learn More
3’-chloro-4’-(trifluorométhoxy)acétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15426766
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3′-chloro-4′-(trifluorométhoxy)acétophénone est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129604-27-9
Formule moléculaire C9H6ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.59
Numéro MDL MFCD12545820
Clé InChI BUSQQCHYIYPNTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 3-chloro-4-trifluoromethoxy acetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxy acetophenone, intermediates-zcf02001, ethanone, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one
CID PubChem 14793273
Nom IUPAC 1-[3-chloro-4-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Couleur Incolore
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 238.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide