Learn More
3-chloro-4-iodoaniline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11402397
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
La chloro3-4-iodoaniline est utilisée comme intermédiaire dans les synthèses organiques.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135050-44-1
Formule moléculaire C6H5ClIN
Poids moléculaire (g/mol) 253.47
Numéro MDL MFCD00051845
Clé InChI ONZHMGRKWJMTDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 3-chloro-4-iodo, 3-chloro-4-iodobenzenamine, 4-amino-2-chloroiodobenzene, 3-chloro-4-iodophenylamine, pubchem3812, 3-chloro4-iodoaniline, zlchem 1106, acmc-209bxp, 3-chloro-4-iodo-aniline, 3-chloro-4-iodo aniline
CID PubChem 282926
Nom IUPAC 3-chloro-4-iodoaniline
SMILES NC1=CC=C(I)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-iodoaniline
Point de fusion 65°C to 71°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3236464
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 253.47
Pourcentage de pureté 98%