Learn More
3-chloro-3-méthyl-1-butyne, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10220023
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1111-97-3
Formule moléculaire C5H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 102.56
Numéro MDL MFCD00190221
Clé InChI QSILYWCNPOLKPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-chloro-3-methyl, 3-chloro-3-methylbutyne, 3-methyl-3-chlorobutyne, acmc-1bo5c, 2-chloro-2-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl-butyne, 3-chloro-3-methyl-1-butyn, 2-chloro-2-methyl-3-butyne
CID PubChem 70679
Nom IUPAC 3-chloro-3-méthylbut-1-yne
SMILES CC(C)(Cl)C#C
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-3-methyl-1-butyne
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune paille
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 73°C to 75°C
Point d’éclair 4°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4170 to 1.419
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.91
Poids de la formule 102.56
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chloro-3-methyl-1-butyne
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.