Learn More
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15425627
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1092461-38-5
Formule moléculaire C7H4ClF4N
Poids moléculaire (g/mol) 213.56
Numéro MDL MFCD11519381
Clé InChI ZHDSWEWAMCTWAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-4-chloro-3-fluorobenzotrifluoride, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl phenylamine, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl aniline, jrd
CID PubChem 57361729
Nom IUPAC 3-chloro-2-fluoro-6-(trifluorométhyl) aniline
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)N)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 213.56
Pourcentage de pureté 97%