Learn More
Acide 3-carbamothioylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15479357
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850568-10-4
Formule moléculaire C7H8BNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 181.016
Numéro MDL MFCD06659873
Clé InChI ZPKLUYJBCAHWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-boronobenzothioamide, 3-carbamothioyl benzeneboronic acid, acmc-209q1a, 3-boronothiobenzamide, 3-carbamothioylphenyl boronic acid, 3-thiocarbamoylbenzeneboronic acid, boronic acid,b-3-aminothioxomethyl phenyl
CID PubChem 44119138
Nom IUPAC Acide (3-carbamothioylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=S)N)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Carbamothioylbenzeneboronic acid
Point de fusion 188°C to 192°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 181.02
Pourcentage de pureté 97%