Learn More
3-butén-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11343686
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11343686
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14787.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Importante matière première et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, l’agrochimie, l’industrie pharmaceutique et dans le domaine des colorants.
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-32-3
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00004543
Clé InChI MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-buten-2-ol, 1-buten-3-ol, methyl vinylcarbinol, 3-butene-2-ol, 3-hydroxy-1-butene, propenol, 1-methyl, methyl vinyl carbinol, 1-methyl-2-propenol, 2-methyl-2-propenol, 1-methylallyl alcohol
CID PubChem 11716
Nom IUPAC but-3-en-2-ol
SMILES CC(O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Buten-2-ol
Point de fusion <-100°C
Densité 0.838
Point d’ébullition 96°C to 98°C
Point d’éclair 20°C (68°F)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.414
Quantité 5 g
Numéro UN UN1986
Beilstein 1361410
Gravité spécifique 0.838
Informations sur la solubilité Fully miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 97%