Learn More
3-bromotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10205850
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-17-3
Formule moléculaire C7H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 171.04
Numéro MDL MFCD00000085
Clé InChI WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
CID PubChem 11560
Nom IUPAC 1-bromo-3-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromotoluene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -40.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4100g/mL
Point d’ébullition 183.0°C to 184.0°C
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4Br
Indice de réfraction 1.5510 to 1.5530
Quantité 10 mL
Beilstein 05, 305
Merck Index 14, 1439
Gravité spécifique 1.41
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Poids de la formule 171.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide