Learn More
3-bromothiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
109.00€ - 1140.00€
Identifiants chimiques
CAS 872-31-1
Formule moléculaire C4H3BrS
Poids moléculaire (g/mol) 163.03
Numéro MDL MFCD00005464
Clé InChI XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
CID PubChem 13383
Nom IUPAC 3-bromothiophene
SMILES BrC1=CSC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10346980
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
147800250
25 mL Flacon en verre
109.00€
25mL
10235100
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
147801000
100 mL Flacon en verre N/A
11996801
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
147805000
500 mL Flacon en verre
1140.00€
500mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
872-31-1
163.03
XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
13383
BrC1=CSC=C1
C4H3BrS
MFCD00005464
3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
3-bromothiophene
Spécification
3-Bromothiophene
Incolore à jaune
158.0°C
Authentique
C4H3BrS
MFCD00005464
3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
3-bromothiophene
13383
97%
872-31-1
1.7400g/mL
56°C
96% min. (GC)
1.5905 to 1.5925
1.74
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,slightly soluble in chloroform
BrC1=CSC=C1
163.03
163.03
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Mortel par inhalation.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque une grave irritation oculaire.
Toxique en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respira
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-821-3
Recommended Storage : Le produit peut foncer pendant le stockage
Identifiant produit
  • 3-Bromothiophene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.