Learn More
3-bromopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10152850
3-bromopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10152850
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10152850
Marque: Thermo Scientific Acros 107411000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-55-1
Formule moléculaire C5H4BrN
Poids moléculaire (g/mol) 158.00
Numéro MDL MFCD00006373
Clé InChI NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridyl bromide, pyridine, 3-bromo, 3-bromo pyridine, 3-bromo-pyridine, 5-bromopyridine, unii-xmn8h2xe9h, 5-bromo pyridine, xmn8h2xe9h, 3-pyridylbromide, 3-bromopryidineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 12286
ChEBI CHEBI:51575
Nom IUPAC bromopyridine-3
SMILES BrC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopyridine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron ou incolore à jaune
Densité 1.6400g/mL
Point d’ébullition 173°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)Br
Indice de réfraction 1.5690 to 1.571
Quantité 100 mL
Beilstein 20, 233
Gravité spécifique 1.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: 31g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 158
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0443521 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number107411000,107410250
Numéro de lotA0407404 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number107411000,107410250
Numéro de lotA0415596 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2022 Catalog Number107411000,107410250
Numéro de lotA0443521 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2022 Catalog Number107411000,107410250
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromopyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
3-bromopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >