Learn More
3-bromopyridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Bromopyridine undergoes lithiation with LDA at low temperatures in the 4-position: Heterocycles, involved in formation of the Grignard by Mg exchange with i-PrMgCl and in transmetallation of the lithiated derivative with zinc chloride followed by treatment with an electrophile as a route to 4-substituted 3-bromopyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 3-bromopyridine subit une lithiation avec LDA à basse température en position 4 : Les hétérocycles, impliqués dans la formation du Grignard par échange de Mg avec l’i-PrMgCl et dans la transmétallation du dérivé lithié avec le chlorure de zinc, suivis d’un traitement par un électrophile comme voie d’accès aux 3-bromopyridines 4-substituées.
Solubilité
Soluble dans l’eau (31 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les acides forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromopyridine |
| Point de fusion | -27°C |
| Densité | 1.617 |
| Point d’ébullition | 172°C to 174°C |
| Point d’éclair | 72°C (181°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Indice de réfraction | 1.57 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 105880 |
| Afficher plus |