Learn More
3-Ester pinacol d’acide bromopropylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Used as primary and secondary intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester |
Densité | 1.177 |
Point d’ébullition | 61°C to 64°C (0.35 mmHg) |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix with water. |
Poids de la formule | 248.96 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: 2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane