Learn More
Chlorure de 3-bromopropionyle, 95 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
76.48€ - 211.05€
Identifiants chimiques
CAS | 15486-96-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4BrClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 171.42 |
Numéro MDL | MFCD00000746 |
Clé InChI | IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-bromo, 3-bromopropionylchloride, sgqdjlpqbrmuh@, 3-bromoproionylchloride, 3-bromopropanyl chloride, 3-bromo propionylchloride, 3-bromopropionic chloride, 3-bromopropionoyl chloride, acmc-1bwl2 |
CID PubChem | 84944 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3-bromopropanoyl |
SMILES | ClC(=O)CCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10347530
|
Thermo Scientific Acros
161990250 |
25 g | Flacon en verre |
76.48€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10541991
|
Thermo Scientific Acros
161991000 |
100 g | Flacon en verre |
211.05€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15486-96-1 | |
171.42 | |
IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N | |
84944 | |
ClC(=O)CCBr |
C3H4BrClO | |
MFCD00000746 | |
3-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-bromo, 3-bromopropionylchloride, sgqdjlpqbrmuh@, 3-bromoproionylchloride, 3-bromopropanyl chloride, 3-bromo propionylchloride, 3-bromopropionic chloride, 3-bromopropionoyl chloride, acmc-1bwl2 | |
Chlorure de 3-bromopropanoyl |
Spécification
3-Bromopropionyl chloride | |
15486-96-1 | |
100.0 | |
1.7000g/mL | |
79°C | |
94% min. (GC) | |
BrCH2CH2COCl | |
MFCD00000746 | |
1.7 | |
Solubility in water: reacts | |
ClC(=O)CCBr | |
171.42 | |
171.42 | |
Technique |
tech., 95% | |
94.0 | |
Jaune | |
55°C to 57°C (17.0 mmHg) | |
Authentique | |
C3H4BrClO | |
1.4920 to 1.497 | |
02, II, 231 | |
3-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-bromo, 3-bromopropionylchloride, sgqdjlpqbrmuh@, 3-bromoproionylchloride, 3-bromopropanyl chloride, 3-bromo propionylchloride, 3-bromopropionic chloride, 3-bromopropionoyl chloride, acmc-1bwl2 | |
IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3-bromopropanoyl | |
84944 | |
95% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 239-515-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Bromopropionyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.