Learn More
Acide 3-bromopropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
3-Bromopropionic acid used as quaternization agent in amperometric biosensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-bromopropionique sert d’agent de quaternisation dans les biocapteurs ampérométriques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther, le chloroforme, le benzène
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
L’acide 3-bromopropionique sert d’agent de quaternisation dans les biocapteurs ampérométriques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther, le chloroforme, le benzène
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Bromopropionic acid |
Point de fusion | 57°C to 63°C |
Densité | 1.48 |
Point d’ébullition | 140°C to 142°C (45 mmHg) |
Point d’éclair | 65°C (149°F) |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 1071333 |
Merck Index | 14,1433 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Bromopropionic acid
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: 3-Bromopropionic acid