Learn More
Acide 3-bromophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.66€ - 104.52€
Identifiants chimiques
CAS | 89598-96-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6BBrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.83 |
Numéro MDL | MFCD00239386 |
Clé InChI | AFSSVCNPDKKSRR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromophenyl boronic acid, 3-bromobenzeneboronic acid, 3-bromophenylboronicacid, boronic acid, 3-bromophenyl, pubchem1758, 3-bromo-phenylboronic acid, acmc-209r1w, 3-bromo-benzeneboronic acid, 3-bromobenzene boronic acid |
CID PubChem | 2734318 |
Nom IUPAC | Acide (3-bromophényl)boronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC(Br)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10496432
|
Thermo Scientific Acros
358940010 |
1 g | Flacon en verre |
31.66€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10406442
|
Thermo Scientific Acros
358940050 |
5 g | Flacon en verre |
104.52€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
89598-96-9 | |
200.83 | |
AFSSVCNPDKKSRR-UHFFFAOYSA-N | |
2734318 | |
OB(O)C1=CC=CC(Br)=C1 |
C6H6BBrO2 | |
MFCD00239386 | |
3-bromophenyl boronic acid, 3-bromobenzeneboronic acid, 3-bromophenylboronicacid, boronic acid, 3-bromophenyl, pubchem1758, 3-bromo-phenylboronic acid, acmc-209r1w, 3-bromo-benzeneboronic acid, 3-bromobenzene boronic acid | |
Acide (3-bromophényl)boronique |
Spécification
3-Bromophenylboronic acid | |
96.0 | |
175°C to 177°C | |
Authentique | |
C6H6BBrO2 | |
MFCD00239386 | |
Solubility in water: 25g/L | |
OB(O)C1=CC=CC(Br)=C1 | |
200.83 | |
200.83 | |
Poudre cristalline |
89598-96-9 | |
100.0 | |
Blanc | |
97% | |
BrC6H4B(OH)2 | |
3-bromophenyl boronic acid, 3-bromobenzeneboronic acid, 3-bromophenylboronicacid, boronic acid, 3-bromophenyl, pubchem1758, 3-bromo-phenylboronic acid, acmc-209r1w, 3-bromo-benzeneboronic acid, 3-bromobenzene boronic acid | |
AFSSVCNPDKKSRR-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (3-bromophényl)boronique | |
2734318 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au sa
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 3-Bromophenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.