Learn More
3-(bromométhyl)-5-chlorobenzo[b]thiophène, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10386944
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 1198-51-2
Formule moléculaire C9H6BrClS
Poids moléculaire (g/mol) 261.56
Numéro MDL MFCD00173769
Clé InChI FKQSFVITUNJLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromomethyl-5-chlorobenzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro-1-benzothiophene, 3-bromomethyl-5-chloro benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chlorobenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethylbenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethyl-benzo b-thiophene, benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro, pubchem13553
CID PubChem 2779857
Nom IUPAC 3-(bromométhyl)-5-chloro-1-benzothiophène
SMILES ClC1=CC=C2SC=C(CBr)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 261.57
Pourcentage de pureté 95%