Learn More
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 10326574
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10326574
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Code produit. 10326574
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC25410DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 4926-47-0
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.035
Clé InChI APYSHMNJHJRIDR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 327951
Nom IUPAC 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoimidazo[1, 2-a]pyridine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromopyrimidazole, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo, 3-bromoimidazolo 1,2-a pyridine, 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, pubchem17183, acmc-209kfj, buttpark 96\50-11, imidazo 1,2-a pyridine,3-bromo
Poids de la formule 197.03
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 97 %, Thermo Scientific™ >