Learn More
3-bromocyclohexène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
61.00€ - 749.73€
Identifiants chimiques
CAS | 1521-51-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.04 |
Numéro MDL | MFCD00013775 |
Clé InChI | AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene |
CID PubChem | 137057 |
Nom IUPAC | 3-bromocyclohexène |
SMILES | C1CC=CC(C1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10326741
|
Thermo Scientific Acros
335120100 |
10 mL | Flacon en verre |
61.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10029540
|
Thermo Scientific Acros
335120500 |
50 mL | Flacon en verre |
180.90€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10627164
|
Thermo Scientific Acros
335122500 |
250 mL | Flacon en verre |
749.73€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1521-51-3 | |
161.04 | |
AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N | |
137057 | |
C1CC=CC(C1)Br |
C6H9Br | |
MFCD00013775 | |
3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene | |
3-bromocyclohexène |
Spécification
3-Bromocyclohexene | |
94.0 | |
Blanc | |
64.0°C to 65.0°C (15.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H9Br | |
MFCD00013775 | |
3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene | |
C1CC=CC(C1)Br | |
161.04 | |
161.04 | |
Solide |
1521-51-3 | |
100.0 | |
1.3800g/mL | |
54°C | |
94% min. (GC) | |
1.5280 to 1.5320 | |
1.38 | |
AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromocyclohexène | |
137057 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Recommended Storage : Peut s’assombrir en vieillissant
- 3-Bromocyclohexene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.