Learn More
Acide 3-bromobiphényle-3-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15408217
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 854237-06-2
Formule moléculaire C13H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 277.117
Numéro MDL MFCD00093210
Clé InChI MHIAOGTWZISBLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-bromobiphenyl-3-carboxylic acid, 3-3-bromophenyl benzoic acid, 3'-bromo-biphenyl-3-carboxylic acid, 3'-bromo-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, acmc-20aizj, amtda020, 3'-bromo-3-carboxybiphenyl
CID PubChem 5105981
Nom IUPAC Acide 3-(3-bromophényl)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC(=CC=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 277.12
Pourcentage de pureté 95%