Learn More
3-Bromobenzanthrone, technique 85 %, Thermo Scientific Chemicals
56.10€ - 167.00€
Identifiants chimiques
CAS | 81-96-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H9BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 309.162 |
Numéro MDL | MFCD00021094 |
Clé InChI | WVECFEIAZAKUNF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromobenzanthrone, 3-brombenzanthrone, benzanthrone, 3-bromo, 7-bromomesobenzanthrone, 3-bromo-7h-benzo de anthracen-7-one, 7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo, 3-bromobenz d,e anthrone, 3-bromo-7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo-7h-benz de anthracene-7-one, unii-3dh9916fno |
CID PubChem | 6696 |
Nom IUPAC | 3-bromobenzo[b]phénalen-7-one |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C(=C(C=C3)Br)C=CC=C4C2=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07422.14 |
25 g |
56.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07422.22 |
100 g |
167.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
81-96-9 | |
309.162 | |
WVECFEIAZAKUNF-UHFFFAOYSA-N | |
6696 | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C(=C(C=C3)Br)C=CC=C4C2=O |
C17H9BrO | |
MFCD00021094 | |
3-bromobenzanthrone, 3-brombenzanthrone, benzanthrone, 3-bromo, 7-bromomesobenzanthrone, 3-bromo-7h-benzo de anthracen-7-one, 7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo, 3-bromobenz d,e anthrone, 3-bromo-7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo-7h-benz de anthracene-7-one, unii-3dh9916fno | |
3-bromobenzo[b]phénalen-7-one |
Spécification
3-Bromobenzanthrone | |
164°C to 168°C | |
MFCD00021094 | |
3-bromobenzanthrone, 3-brombenzanthrone, benzanthrone, 3-bromo, 7-bromomesobenzanthrone, 3-bromo-7h-benzo de anthracen-7-one, 7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo, 3-bromobenz d,e anthrone, 3-bromo-7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo-7h-benz de anthracene-7-one, unii-3dh9916fno | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C(=C(C=C3)Br)C=CC=C4C2=O | |
309.162 | |
309.17 | |
Technique |
81-96-9 | |
C17H9BrO | |
1975512 | |
WVECFEIAZAKUNF-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromobenzo[b]phénalen-7-one | |
6696 | |
85% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280g-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P311-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317-H331-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 201-390-7
missing translation for 'rtecsNumber' : CX5077000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only