Learn More
3-bromo-N-éthylbenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15436758
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15436758
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60276.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871269-07-7
Formule moléculaire C8H10BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 264.137
Numéro MDL MFCD07363819
Clé InChI MADIDEQQKAOBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-n-ethylbenzenesulphonamide, n-ethyl 3-bromobenzenesulfonamide, 3-bromo-n-ethylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-bromo-n-ethyl, acmc-209qfl, 3-bromo-n-ethylbenzenesulfomide, n-ethyl-3-bromobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide,3-bromo-n-ethyl, 3-bromanyl-n-ethyl-benzenesulfonamide, n-ethyl 3-bromophenylsulfonamide
CID PubChem 7213268
Nom IUPAC 3-bromo-N-éthylbenzènesulfonamide
SMILES CCNS(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-N-ethylbenzenesulfonamide
Point de fusion 46°C to 50°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 264.14
Pourcentage de pureté 97%