Learn More
3-bromo-6-chlorochromone, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15484717
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2 g
Conditionnement:
250mg
2g
Code produit. 15484717
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32041.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73220-38-9
Formule moléculaire C9H4BrClO2
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
Numéro MDL MFCD02093123
Clé InChI ZILSBPAUJJBEFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-6-chloro-4h-chromen-4-one, 3-bromo-6-chlorochromone, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo-6-chloro, 3-bromo-6-chloro chromone, 3-bromo-6-chloro-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo-6-chloro-4h-1-benzopyran-4-one
CID PubChem 3498945
Nom IUPAC 3-bromo-6-chlorochromen-4-one
SMILES ClC1=CC=C2OC=C(Br)C(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-6-chlorochromone
Point de fusion 128°C to 130°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 259.49
Pourcentage de pureté 96%