Learn More
3-bromo-5-(hydroxyméthyl)pyridine, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 11926461
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 37669-64-0
Formule moléculaire C6H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 188.02
Numéro MDL MFCD03265757
Clé InChI WDVDHJLKXYCOFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromopyridin-3-yl methanol, 5-bromo-3-pyridinemethanol, 3-bromo-5-hydroxymethylpyridine, 5-bromo-3-hydroxymethylpyridine, 5-bromo-3-pyridinyl methanol, 5-bromo-pyridin-3-yl-methanol, 3-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-3-pyridyl methan-1-ol, 3-bromo-5-hydroxymethyl pyridine, 3-bromo-pyridin-5-yl methanol
CID PubChem 2784733
Nom IUPAC (5-bromopyridine-3-yl)méthanol
SMILES OCC1=CC(Br)=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 27.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 154.0°C (4.0 Torr)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 188.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.