Learn More
Acide 3-bromo-2-furoïque, 97 %, Thermo Scientific™
82.10€ - 230.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14903-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3BrO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.98 |
Numéro MDL | MFCD00092761 |
Clé InChI | UZBGSJZFBUOJNE-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 605479 |
Nom IUPAC | acide 3-bromofurane-2-carboxylique |
SMILES | C1=COC(=C1Br)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10566704
|
Thermo Scientific Maybridge
CC67201CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
82.10€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10441884
|
Thermo Scientific Maybridge
CC67201DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
230.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
14903-90-3 | |
190.98 | |
UZBGSJZFBUOJNE-UHFFFAOYSA-N | |
acide 3-bromofurane-2-carboxylique |
C5H3BrO3 | |
MFCD00092761 | |
605479 | |
C1=COC(=C1Br)C(=O)O |
Spécification
3-Bromo-2-furoic acid | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00092761 | |
UZBGSJZFBUOJNE-UHFFFAOYSA-N | |
acide 3-bromofurane-2-carboxylique | |
605479 | |
97% |
14903-90-3 | |
100.0 | |
C5H3BrO3 | |
3-bromo-2-furoic acid, furancarboxylic acid, bromo, 3-bromo-2-furancarboxylic acid, 3-bromo-furan-2-carboxylic acid, 3-bromofuran-2-carboxylicacid, bromofuroic acid, 3-bomo-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,3-bromo, 3-bromanylfuran-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo | |
C1=COC(=C1Br)C(=O)O | |
190.98 | |
190.98 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide 3-bromo-2-furoïque, 97 %, Thermo Scientific™