Learn More
3-bromo-2-fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
CAS | 103192-90-1 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C6H2BrF4N |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 243.98 |
Pourcentage de pureté | 97% |