Learn More
Acide 3-bromo-2-(bromométhyl)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
84.82€ - 778.88€
Identifiants chimiques
CAS | 41459-42-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5Br2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 244.89 |
Numéro MDL | MFCD00010643 |
Clé InChI | QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid |
CID PubChem | 318915 |
Nom IUPAC | Acide 3-bromo-2-(bromométhyl)propanoïque |
SMILES | [O-]C(=O)C(CBr)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11454177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19630.06 |
5 g |
84.82€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19630.14 |
25 g |
270.35€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19630.22 |
100 g |
778.88€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid acts as an organic building block for the preparation of beta-substituted acrylates. It is used in the preparation of t-butyl 2-(phenylthiomethyl) propenoate, t-butyl 3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoate and 3-(phenylthio)-2-(phenyl-sulfinylmethyl)propenoate. Further, it plays an important role in the synthesis of beta-lactams by cyclization of the corresponding amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLʼacide 3-bromo-2-(bromométhyl)propionique agit comme un bloc organique pour la préparation dʼacrylates bêta-substitués. Il est utilisé dans la préparation du propénoate de t-butyle2-(phénylthiométhyl), du propénoate de t-butyle 3-(phénylthio)-2-(phénylthiométhyl) et du propénoate de 3-(phénylthio)-2-(phényl-sulfinylméthyl). De plus, il joue un rôle important dans la synthèse des bêta-lactamines par la cyclisation de lʼamide correspondant.
Solubilité
Soluble dans lʼacide acétique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
41459-42-1 | |
244.89 | |
QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M | |
318915 | |
[O-]C(=O)C(CBr)CBr |
C4H5Br2O2 | |
MFCD00010643 | |
3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid | |
Acide 3-bromo-2-(bromométhyl)propanoïque |
Spécification
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid | |
98°C to 101°C | |
MFCD00010643 | |
3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid | |
QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M | |
Acide 3-bromo-2-(bromométhyl)propanoïque | |
318915 | |
98% |
41459-42-1 | |
C4H5Br2O2 | |
UN3261 | |
Soluble in acetic acid. | |
[O-]C(=O)C(CBr)CBr | |
244.89 | |
245.91 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante