Learn More
3-bromo-2,5-diaminopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10610893
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 896160-69-3
Formule moléculaire C5H6BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 188.03
Numéro MDL MFCD03427651
Clé InChI YJENCMIONVUOCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-diamino-3-bromopyridine, 3-bromo-2,5-diaminopyridine, 2,5-diamino-3-bormopyridine, 2,5-pyridinediamine, 3-bromo, pubchem5490, acmc-1c3l9, 3-bromanylpyridine-2,5-diamine, abbypharma ap-31-4166
CID PubChem 2734413
Nom IUPAC 3-bromopyridine-2,5-diamine
SMILES NC1=CC(Br)=C(N)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2, 5-diaminopyridine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 117°C to 122°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 188
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-2,5-diaminopyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.